Learn More
Gastrin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Gastrin
Konzentration 0.18 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838194
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Proteintech
18143-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828194
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Proteintech
18143-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gastrin is a 17 amino acid peptide hormone and neurotransmitter widely distributed throughout the gastrointestinal (GI) tract and the central nervous system (CNS). Study of gastrin may be used to study the differential tissue expression and intracellular and subcellular localization of gastrin in neuroendocrine cells of the gastrointestinal tract, and in the CNS.
Spezifikation
Spezifikation
Gastrin
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P01350
2520
Gastrin Fusion Protein Ag12795
Primary
-20°C
GAST
0.18 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
G14 Gastrin 6, G17 Gastrin 14, G34 Gastrin, G52 Big gastrin, G6, GAS, GAST, gastrin, Gastrin 17, Gastrin 34, Gastrin component I Gastrin 52, Gastrin component II, Gastrin component III
GAST
IgG
Antigen Affinity Chromatography