Learn More
Ekastu Safety™ Gas-Schutzbrille 888, Gas- und Staubdicht, farblos, beschlagfrei, Sandwich-Scheiben
Artikelnummer. 10702562
Ansicht ändern
Click to view available options
UV-Schutz:
Ja
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. UV-Schutz unitSize
10702562 Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10702562 Lieferant Ekastu Safety™ Lieferanten-Nr. 477231
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gas- und staubdichte Vollsichtbrillen, die chemikalienbeständig sind. Die EKASTU Safety™ gasdichte Schutzbrille hat beschlagfreie Linsen mit 99.99 % UV-Schutz und innovativer UV 380-Technologie.
  • DIN EN 166 1 5 – SN
  • Vollsichtbrillen, die chemikalienbeständig sind
  • Gasdicht und staubdicht
  • Aus hautschonendem Gummi
  • Mit transparenten, dreischichtigen Sandwich-Linsen
  • Beschlagfrei
  • Großes Sichtfeld
  • Schneller und einfacher Objektivwechsel
  • Bequeme, druckfreie Passform
  • 99.99 % UV-Schutz mit innovativer UV380-Technologie
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 166 1 5 – SN
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Produkttyp Gasdichte Schutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas- und Staubanwendungen, chemikalienbeständig
Rahmenfarbe Schwarz
Anzahl pro Packung Je 1
Material Gummi
UV-Schutz Ja