Learn More
Thermo Scientific™ Gassner-Medium
Artikelnummer. 10291443
Artikelnummer. 10291443 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5021A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.15 CHF
    7.00 CHF / 10 Stück
    Sparen 12.15 CHF
    63% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses gebrauchsfertige selektive Medium eignet sich zur Erkennung und Isolierung von Enterobacteriaceae aus Lebensmittelproben.
Detektion und Isolierung pathogener Enterobacteriaceae in Lebensmittelproben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Gassner-Nährboden. Es handelt sich um eine Modifikation des ursprünglichen Gassner-Nährbodens (Wasserblau Metachromgelb Laktose)1. Das im Nährboden enthaltene Metachromgelb hemmt die grampositive Begleitflora. Laktoseverdauende Mikroorganismen wie Escherichia coli oder Klebsiella-Spezies bilden blaue Kolonien mit gleichzeitiger Blaufärbung des umgebenden Agars. Laktosenegative Mikroorganismen wie Salmonella, Serratia oder Proteus-Spezies bilden gelbe Kolonien mit gelbem Hintergrund.
Verwendung von Gassner-Nährboden für den selektiven Nachweis und die Isolierung von Enterobacteriaceae aus Lebensmitteln und anderen Proben.
  • Selektiv: Das Vorhandensein von Metachromgelb hemmt grampositive Nichtziel-Flora.
  • Einfache Auswertung und Ablesbarkeit: Laktosepositive Organismen bilden blaue Kolonien und laktosenegative Organismen gelbe Kolonien.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Olivgrün
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Menge 10 Stück/Packung