Learn More
Thermo Scientific™ Deckel für Precision™ Wasserbäder
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Begasungshaube
Giebelabdeckung
Schrägdeckel
Material:
Edelstahl
Polycarbonat
Rostfreier Stahl
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precision 10 l-Universalwasserbäder
Precision 15 l-Schüttelwasserbad
Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder
Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen
Precision 2 l-Universalwasserbad
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
Eigenschaften:
Begasungshauben
- Ermöglichen eine Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
- Verbessern die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
- Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
- Jedes Laborbad kann eine große oder zwei kleine Hauben aufnehmen
Giebelhauben
- Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen.
- Bietet mit einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
- Modelle aus Polycarbonat und Edelstahl sind erhältlich
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Warranty
1 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Precision 2 l-Universalwasserbad |
| Typ | Giebelabdeckung |
| Material | Rostfreier Stahl |