Learn More
Thermo Scientific™ Deckel für Precision™ Wasserbäder
Artikelnummer. 15335897 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Begasungshaube
Giebelabdeckung
Schrägdeckel
Material:
Edelstahl
Polycarbonat
Rostfreier Stahl
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precision 10 l-Universalwasserbäder
Precision 15 l-Schüttelwasserbad
Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder
Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen
Precision 2 l-Universalwasserbad
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15335897
Marke: Thermo Scientific™ 3162639
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
Komplementieren Sie Ihr Wasserbad mit Begasungshaube, Giebelhaube zum Aufnehmen großer Kolben, oder einer Abdeckung für konzentrische Ringsätze für Dampfwasserbäder.
Begasungshauben
  • Ermöglicht die Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
  • Verbessert die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
  • Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
  • Jedes Laborbad kann eine große oder zwei kleine Hauben aufnehmen
Warranty
1 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Precision 15 l-Schüttelwasserbad
Typ Begasungshaube
Material Edelstahl