Learn More
BOLA Dichtungen für Kappen
Artikelnummer. 17147434
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Septa
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
17147434 Septa 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17147434 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. H97345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.90 CHF
    11.72 CHF / 5 Stück
    Sparen 7.18 CHF
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell entwickelt für die Verwendung mit BOLA Schraubverschlüsse mit Öffnungen, die als Dichtung oder Septumersatz dienen
  • Oberseite aus PTFE, Unterseite aus Silikon-Elastomer zum Auswuchten von Unebenheiten auf Abdichtungsflächen
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur in Kontakt mit PTFE
  • Abmessungen: Für Gewinde GL 45, Dichtungsdurchmesser 43,2 mm, Dichtungsdicke 3,3 mm
Spezifikation
Farbe Weiß
Material PTFE-beschichtetes Silikon
Sterilität Nicht steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Rund
Produkttyp Septa