Learn More
Witeg™ 2400001 Gaswaschflaschen
Beschreibung
- Für Gaswaschen
- Ohne Sinterscheibe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Drechsel |
| Typ | Gasspülflasche |
| Standard-Konusverbindung | ST 29/32 |