Learn More
3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, Serie 6000
Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein hervorragendes Sichtfeld. Der 3M Gas-, Dampf- und Partikelfilter verwendet einen Bajonett-Kartuschenanschluss zur Befestigung an Vollmasken der Serie M3 6000 und 7907.
Marke: 3M™ 7000032083
88.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.59200kg
Beschreibung
Das einzigartige, kompatible Bajonett-Filterbefestigungssystem ermöglicht das einfache Einrasten verschiedener Filtertypen und sorgt für optimale Anwenderfreundlichkeit.
- Leicht, geringer Atmungswiderstand, gut ausbalanciert, wenn sie an die Maske angepasst sind
- Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein hervorragendes Sichtfeld
- Bajonett-Kassettenanschluss zur Befestigung an 3M Vollmasken der Serien 6000 und 7907
Spezifikation
P3 R | |
Gas-, Dampf- und Partikelfilter | |
Vollmasken der Serien 3M™ 6000 und 3M™ 7907 |
FFP3 | |
Typische industrielle Anwendungen für Filter sind Laboratorien und Partikelanwendungen | |
6035 |