Learn More
3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, Serie 6000
Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein hervorragendes Sichtfeld. Der 3M Gas-, Dampf- und Partikelfilter verwendet einen Bajonett-Kartuschenanschluss zur Befestigung an Vollmasken der Serie M3 6000 und 7907.
Marke: 3M™ 7000021315
69.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Unsere leichten Filter kombinieren Schutz mit Komfort. Sie bieten einen geringen Atmungswiderstand und ein gutes Gleichgewicht in Verbindung mit Ihrer Maske und sind so konzipiert, dass sie Ihr Sichtfeld optimieren. Sie lassen sich schnell und einfach einrasten. Sie verfügen über einen Bajonettanschluss.Spezifikation
Organischer Dampf aus einer einzigen Verbindung (Siedepunkt unter 65 °C) und Partikel | |
AXP3 R | |
Typische industrielle Anwendungen für Filter sind Laboratorien und Partikelanwendungen | |
6098 |
EN14387:2004 + A1:2008, CE-Kennzeichung | |
Gas-, Dampf- und Partikelfilter | |
3M™ 6000 und 3M™ 7907 Serie Vollgesichtsmasken | |
32/Packung |