Learn More
3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, Serie 6000
Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein hervorragendes Sichtfeld. Der 3M Gas-, Dampf- und Partikelfilter verwendet einen Bajonett-Kartuschenanschluss zur Befestigung an Vollmasken der Serie M3 6000 und 7907.
Marke: 3M™ 7000030098
Additional Details : Gewicht : 0.59400kg
Beschreibung
Hervorragendes, äußerst praktisches Bajonettsystem für die Filterbefestigung ermöglicht die Befestigung von verschiedenen Typen von kompatiblen Filtern durch einfaches Einrasten.- Geringes Gewicht, geringer Atemwiderstand und gut ausbalanciert bei Ansetzen an die Maske
- Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein ausgezeichnetes Sichtfeld
- Rahmen mit Bajonett-Verbindung passt an Vollgesichtsmasken der Serien 3M 6000 und 7907
Spezifikation
Organische Dämpfe, Quecksilberdampf und Partikel | |
A1 HgP3R | |
Typische industrielle Anwendungen für Filter sind Laboratorien und Partikelanwendungen | |
6096 |
EN14387:2004 + A1:2008, CE-Kennzeichung | |
Gas-, Dampf- und Partikelfilter | |
3M™ 6000 und 3M™ 7907 Serie Vollgesichtsmasken | |
4/Packung |