missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Gas- und Dampf-Filter

Artikelnummer. 11723353 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Cartridge Type: ABE1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11723353 Cartridge Type: ABE1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11723353 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100006000

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Außergewöhnlicher Schutz, überragender Komfort und besondere Ausgewogenheit Die 3M Gas- und Dampfkassette in Trapezform eignet sich für Halb- und Vollmasken mit Bajonettverschlüssen.

Jeder Filter hat ein farbiges Band gemäß Klassifizierungssystem EN 14387, um die Art des von ihm gebotenen Schutzes zu kennzeichnen.
  • Trapezförmige Gas- und Dampffilter kombinieren hervorragenden Schutz mit vorbildlichem Komfort und Ausgewogenheit
  • Geringes Gewicht, geringer Atemwiderstand und gut ausbalanciert bei Anpassung an die entsprechende Maske
  • Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein ausgezeichnetes Sichtfeld.
  • Filter können mit 3M™ Gesichtsmasken mit Bajonettverschluss verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kartuschentyp ABE1
Zertifizierung/Konformität EN14387:2004 + A1:2008
Anschlusstyp Bajonett
Beschreibung Inorganic vapors and acid gases, Organic Vapors bp>65°C
Produkttyp Gas- und Dampffilterpatrone
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säurereinigung, Metallbeizen, Metallätzung und -verwendung, Herstellung und Handhabung von Chemikalien
Zur Verwendung mit (Geräte) Halb- und Vollmasken
Menge 8/Packung
Gewicht (metrisch) 100 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.