Learn More
BINDER™ Gasdichtes Modell, optional
Kann verwendet werden mit: BF56
Marke: BINDER™ 8012-1044
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet zusätzliche Maßnahmen zur Gewährleistung der größtmöglichen Gasundurchlässigkeit.
- Nicht in Verbindung mit Kabeldurchführung oder Innenraumbeleuchtung
Spezifikation
Gasdichtes Optionsmodell – Inkl. zusätzliche Maßnahmen zur größtmöglichen Gasundurchlässigkeit; nicht in Verbindung mit Zugangsöffnung oder Innenbeleuchtung | |
BINDER Kammern BF 56 | |
Steel | |
Zubehör, gasdichtes Modell, optional |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Gasdichtes Modell, optional > Kann verwendet werden mit: BF56
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur