Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle, gas tight cone
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
250 μl
500 μl
500 ml
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.11 mm
0.20 mm
0.32 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.63 mm
Länge (metrisch) Kanüle:
57 mm
57 mm
85 mm
85 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE-Spitze (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.32 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Produkttyp | Gastight |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 85 mm |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Anschlusstyp | Befestigt |