Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gaszuleitungsschläuche, gerade
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05080002
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gerade Siedekapillaren
- Einbaulänge:200 mm
- Mit NS-Konus und dünner Kapillare (leicht vom Brenner zu ziehen)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
NS 19/26 |