Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gaszuleitungsschläuche, gerade
Artikelnummer. 10284001
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Konus NS 24/29
Konus NS 29/32
NS 19/26
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Packungsgröße
10284001 Konus NS 24/29 1 Stück
11836114 NS 19/26 1 Stück
10070191 Konus NS 29/32 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10284001 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05080003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00 CHF
    34.05 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.95 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gerade Siedekapillaren
  • Einbaulänge:200 mm
  • Mit NS-Konus und dünner Kapillare (leicht vom Brenner zu ziehen)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung Konus NS 24/29