Learn More
Trajan Scientific and Medical Gasfilter – Sauerstoff
Verhindern Sie, dass Kontaminanten in Gasen die Qualität der Ergebnisse erheblich beeinträchtigen. Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe und Feuchtigkeit können zu Problemen führen, wie z. B. zu verrauschten Basislinien, Feuchtigkeit in die GC-Säule, zu übermäßigem Bluten und Septenabbau.
Marke: Trajan Scientific and Medical 1035210
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Kapazität von 150 ml Sauerstoff für lange Filterlebensdauer
- Der Farbwechsel der Anzeige gibt an, wann der Filter gewechselt werden muss
- Kann in Kombination mit anderen Filtern über eine einfache Verbindungseinheit verwendet werden
Spezifikation
150 ml Sauerstoff | |
Sauerstoff | |
Anschlusseinheit |
Von Grün bis Grau | |
Entfernt Sauerstoff sowie Spuren von Schwefel und Chlor aus Trägergas |
Nur für Forschungszwecke