Learn More
Trajan Scientific and Medical Gasfiltersatz – FID
Verhindern Sie, dass Kontaminanten in Gasen die Qualität der Ergebnisse erheblich beeinträchtigen. Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe und Feuchtigkeit können zu Problemen führen, wie z. B. zu verrauschten Basislinien, Feuchtigkeit in die GC-Säule, zu übermäßigem Bluten und Septenabbau.
1680.00 CHF - 1715.00 CHF
Specifications
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
---|---|
Typ | Trägergas |
Enthält | 1 x 4-Position-Anschlusseinheit, 4 x Gasfilter (2 x Kohlenwasserstoff, 1 x Sauerstoff, 1 x Feuchtigkeit) |
Product Code | Brand | Gewindegröße | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Gewindegröße | Price | Quantity & Availability | |||||
15730969
|
Trajan Scientific and Medical
1035168 |
1/8 Zoll |
1680.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15720969
|
Trajan Scientific and Medical
1035164 |
1/4 Zoll |
1715.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Kapazität von 150 ml Sauerstoff, 7.2 g Wasser, 7 g organische Substanzen je nach Verunreinigungen
- Der Farbwechsel der Anzeige gibt an, wann der Filter gewechselt werden muss
- Kann in Kombination mit anderen Filtern über eine einfache Verbindungseinheit verwendet werden
- Das Kit besteht aus Gasfilter und Anschlusseinheit
Specifications
150 ml | |
Trägergas | |
1 x 4-Position-Anschlusseinheit, 4 x Gasfilter (2 x Kohlenwasserstoff, 1 x Sauerstoff, 1 x Feuchtigkeit) |
Nur für Forschungszwecke