Learn More
Trajan Scientific and Medical Glasfilterkit – Trägergas
Verhindern Sie, dass Kontaminanten in Gasen die Qualität der Ergebnisse erheblich beeinträchtigen. Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe und Feuchtigkeit können zu Problemen führen, wie z. B. zu verrauschten Basislinien, Feuchtigkeit in die GC-Säule, zu übermäßigem Bluten und Septenabbau.
381.00 CHF - 388.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
---|---|
Typ | Trägergas |
Enthält | 1 x 1-Position-Verbindungseinheit, 1 x Gasfilter (Trägergas) |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15710969
|
Trajan Scientific and Medical
1035158 |
1/8 Zoll |
381.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15700969
|
Trajan Scientific and Medical
1035154 |
1/4 Zoll |
388.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kapazität von 100 ml Sauerstoff, 1 g Wasser, organische Substanzen je nach Verunreinigungen
- Der Farbwechsel der Anzeige gibt an, wann der Filter gewechselt werden muss
- Kann in Kombination mit anderen Filtern über eine einfache Verbindungseinheit verwendet werden
- Das Kit besteht aus Gasfilter und Anschlusseinheit
Spezifikation
100 ml | |
Trägergas | |
1 x 1-Position-Verbindungseinheit, 1 x Gasfilter (Trägergas) |
Nur für Forschungszwecke