Learn More
Trajan Scientific and Medical Gasfilter-Anschlusseinheit, hoher Durchfluss
Die Gasfilteranschlusseinheit verfügt über Einlass- und Auslassanschlüsse für die Gasleitung, und das System kann an der Wand montiert oder an einem Tisch befestigt werden. Die Anschlusseinheiten werden mit 1-, 2- oder 4-Filterkapazität geliefert und sind für 1/4 Zoll- oder 1/8 Zoll-Gasleitungen erhältlich
494.00 CHF - 515.00 CHF
Spezifikation
Typ | 2-Position-Verbindungseinheit mit hohem Durchfluss |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gasfilter |
Verpackungsmenge | JE |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15730959
|
Trajan Scientific and Medical
1035008 |
1/8 Zoll |
494.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15720959
|
Trajan Scientific and Medical
1035004 |
1/4 Zoll |
515.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einfache Installation in der Gasleitung
- Kann entweder an der Wand montiert oder auf einem Tisch befestigt werden
- Erhältlich mit einer 1-, 2- oder 4-Filterkapazität
Spezifikation
2-Position-Verbindungseinheit mit hohem Durchfluss | |
Gasfilter | |
JE |
Nur für Forschungszwecke