Learn More
Trajan Scientific and Medical Gasfilter-Anschlusseinheit
Die Gasfilteranschlusseinheit verfügt über Einlass- und Auslassanschlüsse für die Gasleitung, und das System kann an der Wand montiert oder an einem Tisch befestigt werden. Die Anschlusseinheiten werden mit 1-, 2- oder 4-Filterkapazität geliefert und sind für 1/4 Zoll- oder 1/8 Zoll-Gasleitungen erhältlich
271.00 CHF - 985.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gasfilter |
---|---|
Verpackungsmenge | JE |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15750959
|
Trajan Scientific and Medical
1035018 |
1/8 Zoll | 1-Position-Verbindungseinheit |
271.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15740959
|
Trajan Scientific and Medical
1035014 |
1/4 Zoll | 1-Position-Verbindungseinheit |
271.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15770959
|
Trajan Scientific and Medical
1035028 |
1/8 Zoll | 2-Position-Verbindungseinheit |
515.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15760959
|
Trajan Scientific and Medical
1035024 |
1/4 Zoll | 2-Position-Verbindungseinheit |
515.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15790959
|
Trajan Scientific and Medical
1035048 |
1/8 Zoll | 4-Position-Verbindungseinheit |
985.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15780959
|
Trajan Scientific and Medical
1035044 |
1/4 Zoll | 4-Position-Verbindungseinheit |
985.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Einfache Installation in der Gasleitung
- Kann entweder an der Wand montiert oder auf einem Tisch befestigt werden
- Erhältlich mit einer 1-, 2- oder 4-Filterkapazität
Spezifikation
Gasfilter | |
JE |
Nur für Forschungszwecke