Learn More
OHAUS™ Gasflaschenhalterung mit Kette
Artikelnummer. 15702449 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Enthält:
Klettband
Sichern der Zylindermeldung am Band
Typ:
Tischhalterung
Wandhalterung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15702449
Marke: OHAUS™ 30400028
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Gasflaschenhalterung mit Kette bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Wandhalterung
Material Aluminiumguss
Enthält Klettband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gasflaschenhalterung
Beschreibung Klammer, Halterung, 717 Kette, CLR-717
Höhe (metrisch) 118 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,63 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,88 in.
Länge (metrisch) 48 mm
Breite (angloamerikanisch) 8,10 in.
Breite (metrisch) 206 mm