Learn More
OHAUS™ Gasflaschen-Bodenständer
OHAUS™ Gasflaschen-Bodenständer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
402.00 CHF - 463.08 CHF
Spezifikation
Typ | Untergestell |
---|---|
Material | Aluminiumguss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gasflaschenhalterung |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15702439
|
OHAUS™
30400018 |
152 mm | 464 mm | 464 mm |
402.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15712439
|
OHAUS™
30400019 |
191 mm | 470 mm | 470 mm |
452.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15792429
|
OHAUS™
30400017 |
273 mm | 438 mm | 438 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
Spezifikation
Untergestell | |
Aluminiumguss | |
Gasflaschenhalterung |