missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Garetosmab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody

Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA542137
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Garetosmab is a biosimilar that targets INHBA.
Spezifikation
| Garetosmab Humanized | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| REGN2477 | |
| Human INHBA. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid | |
| Chemical |
| ELISA, SDS-Page | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| Human | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG4 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur