Learn More
Garcin™ Garcin™ Sanicid 5™ Reiniger
Artikelnummer. p-8001319
Click to view available options
pH:
9,6
Packungsgröße:
5 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11703574
Marke: Garcin™ LB922800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Use Garcin™ Sanicid 5™ Detergent is ideal for cleaning elementary spills and soil that occur in a laboratory.
  • Liquid
  • Safe from Light at > 4 ° C
  • Anionic and chlorinated Pure pH: 10 ± 0.5 • pH diluted to 2%: 9.3 ± 0.5
  • Expiration: 4 years
Spezifikation
Produkttyp Sanicid 5 Reinigungsmittel, parfümiert
Form Flüssig
pH 9,6
Aussehen Bernsteinfarbig
Zertifizierung/Konformität NF EN 1040, EN 1276, NF T 72-151 und NF T Spektrum 5 72-171, NF EN 1275, NF T 72-180
Behältertyp Dose
Inhalt und Lagerung 4 °C
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SANICID 5 PARFUME 5 L
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride, propan-2-ol, isotridecanol ethoxylated