Learn More
Garcin™ Garcin™ Sanicid 5™ Reiniger
Click to view available options
pH:
9,6
Packungsgröße:
5 Liter
Beschreibung
- Liquid
- Safe from Light at > 4 ° C
- Anionic and chlorinated Pure pH: 10 ± 0.5 • pH diluted to 2%: 9.3 ± 0.5
- Expiration: 4 years
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sanicid 5 Reinigungsmittel, parfümiert |
| Form | Flüssig |
| pH | 9,6 |
| Aussehen | Bernsteinfarbig |
| Zertifizierung/Konformität | NF EN 1040, EN 1276, NF T 72-151 und NF T Spektrum 5 72-171, NF EN 1275, NF T 72-180 |
| Behältertyp | Dose |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Volumen (metrisch) | 5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SANICID 5 PARFUME 5 L
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride, propan-2-ol, isotridecanol ethoxylated