Learn More
Garcin™ Garcin™ Bactinyl desinfizierender Reiniger
Artikelnummer. p-8000955
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11798723
Marke: Garcin™ LB920670
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Use Garcin™ Bactinyl Disinfectant Detergent as a janitorial cleaner and disinfectant. Its active substances include peroxides, quaternary ammoniums and ethanol.
  • Sterile
  • Rinse not justified if thorough drying
  • Odorless
  • Inactivation of the HIV virus in 5 minutes
  • Approved for food contact
Spezifikation
Produkttyp Bactinyl Desinfektionsmittel-Reinigungsmittel
Form Flüssig
pH 10 ±1
Aussehen Schimmernd
Zertifizierung/Konformität EN 1040, EN 1276, NF T 72-151 Spektrum 5, NF T 72-190 NF T 72-171, NF EN 1275 und NF EN 1650, NF T 72-180, EG 0398
Behältertyp Dose
Inhalt und Lagerung 4 °C
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 5 l
Produktidentifikator
  • bctinyl perfumed
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride