Learn More
Ansell GAMMEX™ Strukturierte OP-Handschuhe aus Polyisopren
Artikelnummer. 17823592 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17823592 9 50 Paare
17813772 5,5 50 Paare
17823782 7 50 Paare
17883772 8,5 50 Paare
17883652 6 50 Paare
17813672 8 50 Paare
17803672 7,5 50 Paare
17873662 6,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17823592 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 340054090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hautfreundliche OP-Handschuhe aus Polyisopren mit strukturierter Oberfläche für optimale Handhabung und Haftung mit Instrumenten bei risikoreichen Eingriffen.
  • ASTM D3577 ASTM D6978 ASTM D7160 ASTM F739-zertifiziert
  • Die strukturierte Oberfläche gewährleistet außergewöhnlichen Haftungsgriff unter trockenen und feuchten Bedingungen
  • Weicherer und dehnbarerer Polyisopren-Handschuhe mit überlegenem Komfort im Vergleich zu den Latexhandschuhen von Ansell
  • Aufgrund der externen Behandlung eignen sich diese Handschuhe ideal für die Verwendung als Überhandschutz bei doppelter Handhabung
  • Frei von chemischen Beschleunigern, von denen bekannt ist, dass sie chemische Typ-IV-Allergien und -Empfindlichkeiten verursachen, für ein optimiertes Allergenprofil
  • DERMASHIELD™ Die Technologie der Innenbehandlung erleichtert das Anziehen im trockenen und feuchten Zustand sowie den intraoperativen Wechsel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, DE ISO 374-1:2016, DE ISO 374-1:2016, DE ISO 374-5:2016, DE ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 9,06 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use Nein
Latex Free Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 8,66 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,22 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 9
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,66 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,22 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-340054
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm