Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisopren Plus Glove-in-Glove System-OP-Handschuhe
Artikelnummer. 17823672 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17823672 7 50 Paare
17843782 6 50 Paare
17883782 8,5 50 Paare
17873782 8 50 Paare
17803792 9 50 Paare
17833672 6,5 50 Paare
17863672 7,5 50 Paare
17843642 5,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17823672 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 340082070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.10 CHF
    151.87 CHF / 50 Paare
    Sparen 60.23 CHF
    28% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetisches, vorgezogenes Doppelhandschuhsystem aus zwei Polyisoprenhandschuhen in einem, das das Anlegen von zwei Handschuhen in einem Zug bei risikoreichen chirurgischen Eingriffen erleichtert.
  • ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739 zertifiziert
  • Hohe Griffigkeit bei trockenen und feuchten Bedingungen
  • Weicherer und dehnbarerer Polyisoprenhandschuh mit überlegenem Tragekomfort im Vergleich zu Ansells Latexhandschuhen.
  • Frei von chemischen Beschleunigern, die bekanntermaßen chemische Allergien und Überempfindlichkeiten vom Typ IV auslösen.
  • Äußere und innere Handschuhe sind bereits angezogen und an den Fingerspitzen ausgerichtet, um das doppelte Anziehen in einem Zug zu erleichtern und so die Anziehzeit zu halbieren.
  • 50 % weniger Innenverpackungsmaterialien, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern
  • Der äußere Handschuh lässt sich für einfache intraoperative Änderungen leicht abziehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Weiß, Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 16,93 ± 1,97 mil
Finger Thickness (Metric) 0,43 ± 0,05 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 15,55 ± 1,97 mil
Palm Thickness (Metric) 0,4 ± 0,05 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 15,55 ± 1,97 mil
Dicke (metrisch) 0,4 ± 0,05 mm
Modell GAMMEX-340082
Länge (angloamerikanisch) 12 in. (Außen), 11,9 in. (Innere)
Länge (metrisch) 305 mm (Außen), 303 mm (Innen)