Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves
Click to view available options
Größe:
5,5
6
7
7,5
8
8,5
9
Dimensione della confezione:
50 Paare
Descrizione
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
- HYBRID™ Technology blend of polyisoprene and neoprene to deliver a high quality, non-latex surgical glove combining latex-like polyisoprene comfort and durability
- Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
- Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
- Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize the risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Natural |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Finger Thickness (English) | 8.27 ±1.18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 ±0.03 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto