Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Textured Surgical Gloves
Artikelnummer. p-7250193 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17833812
Marke: Ansell 331300685
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Latex, powder-free surgical gloves with a micro-textured finish for secure instrument handling and grip during sterile procedures.
  • ASTM D3577 certified
  • Micro-textured finish with special external surface treatment to ensure exceptional grip under dry and damp conditions
  • Ideal thickness to optimize tactile sensitivity and protection
  • DERMASHIELD™ Technology internal polymer coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 8,66 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,22 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,2 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,87 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,2 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-3313006
Länge (angloamerikanisch) 11,4 in.
Länge (metrisch) 290 mm