Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex-Chirurgenhandschuhe mit Textur
Artikelnummer. 17873802 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17873802 8 50 Paare
17833812 8,5 50 Paare
17883602 6,5 50 Paare
17823702 6 50 Paare
17863652 7 50 Paare
17833702 5,5 50 Paare
17803712 7,5 50 Paare
17813712 9 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17873802 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 331300680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.20 CHF
    33.62 CHF / 50 Paare
    Sparen 12.58 CHF
    27% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Chirurgische Handschuhe aus Latex, puderfrei, mit mikrotexturierter Oberfläche für sicheren Halt und Handhabung von Instrumenten bei sterilen Eingriffen.
  • ASTM D3577 zertifiziert
  • Mikrotexturierte Oberfläche mit spezieller Oberflächenbehandlung für außergewöhnliche Griffigkeit bei trockenen und feuchten Bedingungen
  • Optimale Dicke zur Optimierung von Tastsensibilität und Schutz
  • DERMASHIELD™ Die interne Polymerbeschichtung der Technologie ermöglicht das Anziehen im trockenen und feuchten Zustand sowie intraoperative Änderungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 8,66 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,22 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,2 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,87 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,2 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-3313006
Länge (angloamerikanisch) 11,4 in.
Länge (metrisch) 290 mm