Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Surgical Gloves
Artikelnummer. 17863732 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17863732
Marke: Ansell 330065070
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Latex surgical gloves have an extra-thick glove formulation to withstand the rigors of surgery, especially where power tools and bone fragments are present.
  • ASTM D6978 certified
  • 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves providing outstanding protection
  • Heavy-textured finish for superior grip for dry and damp applications
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Brown
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 12.80 ±0.98 mil
Finger Thickness (Metric) 0.33 ±0.03 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 12.01 ±0.98 mil
Palm Thickness (Metric) 0.31 ±0.03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 12.01 ±0.98 mil
Dicke (metrisch) 0.31 ±0.03 mm
Modell GAMMEX-330065
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 301 mm