Learn More
Ansell GAMMEX Latex Micro Gloves
GAMMEX Latex Micro Gloves are latex, powder-free surgical gloves offering exceptional tactile sensitivity and dexterity.
141.00 CHF - 147.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
---|---|
Accelerator Free | Yes |
Anwendungen | Healthcare |
AQL | 0.65 |
Farbe | Brown |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16366861
|
Ansell
330052055 |
5,5 |
147.00 CHF
50 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16376861
|
Ansell
330052060 |
6 |
141.00 CHF
50 Paare |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16386861
|
Ansell
330052065 |
6,5 |
147.00 CHF
50 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16396861
|
Ansell
330052070 |
7 |
141.00 CHF
50 Paare |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16306871
|
Ansell
330052075 |
7,5 |
141.00 CHF
50 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16316871
|
Ansell
330052080 |
8 |
141.00 CHF
50 Paare |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16326871
|
Ansell
330052085 |
8,5 |
141.00 CHF
50 Paare |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16336871
|
Ansell
330052090 |
9 |
141.00 CHF
50 Paare |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Micro thin: 15% thinner* for enhanced precision performance
- Ergonomic design: Exceptional comfort and fit for reduced hand fatigue
- Donning aid technology: Easy donning or doffing with dry or damp hands *when compared with Ansell's standard latex gloves
Spezifikation
AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Healthcare | |
Brown | |
Smooth | |
0.20 ± 0.02 mm | |
Laboratory | |
Natural Rubber Latex | |
0.18 ± 0.02 mm | |
Sterile | |
0.20 ± 0.02 mm | |
290 mm |
Yes | |
0.65 | |
Single-use | |
7.87 ± 0.79 in. | |
Specific | |
No | |
7.09 ± 0.79 in. | |
Powder Free | |
7.87 ± 0.79 in. | |
11.4 in. |