Learn More
Ansell GAMMEX™ AMT™ Technology, Powder-free Latex Gloves
Artikelnummer. 17813722 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
25 Paare
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17813722
Marke: Ansell 330023080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
The proprietary AMT™ Technology of these gloves enables the application of chlorhexidine gluconate for added protection during surgical procedures, even when a glove breach occurs.
  • ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certified
  • Proprietary AMT Technology™ enables the application of chlorhexidine gluconate (CHG) to the inner coating, suppressing the users' regrowth of bacteria while providing rapolyisoprened anti-viral and anti-bacterial action for added protection even when a glove breach occurs
  • Kills at least 99% of Hep-C virus and HIV-1 strain Mn as early as 1 minute
  • Kills between 99 and 99.999% of eight common gram-positive, gram-negative and drug-resistant bacteria as early as 1 minute
  • Antimicrobial glove contains moisturizers, emollients and anti-irritant components, ensuring a skin friendly glove while providing enhanced protection
  • NOTE: Not proven to protect against blood-borne infections where the skin is broken, cut or punctured. HIV-1 strain Mn is a well-studied, virulent strain of HIV-1.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industriell
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 8,66 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,22 ± 0,02 mm
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,2 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex Gloves
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,87 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,2 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-330023
Länge (angloamerikanisch) 11,4 in.
Länge (metrisch) 290 mm