Learn More
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ -Medium
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
500 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Rekombinantes Protein G Typ 3, gebunden mit Sepharose CL-6 B für einfache Bindung und schnelle Trennung
- Breiteres Bindungsvermögen als GammaBind G sowohl im Labor- als auch im Prozessmaßstab
- Ergibt bis zu 18 mg/ml Maus-IgG
- Bindet sich an alle IgG-Subklassen von Mensch, Maus und Ratte; bindet Gesamt-IgG von Meerschweinchen, Kaninchen, Ziege, Kuh, Schaf und Pferd
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | GammaBind Plus Sepharose |
| Ligand | Rekombinanter GammaBind G-Typ 3 ohne Albumin-bindende Region |
| Partikelgröße | 90 μm |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, 20 % Ethanol |
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- GammaBind Plus Sepharose, 500 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol