Beschreibung
Bindet sich an alle IgG-Subklassen von Mensch, Maus und Ratte; und bindet Gesamt-IgG von Meerschweinchen, Kaninchen, Ziege, Kuh, Schaf und Pferd. Entwickelt für die Antikörperreinigung im Labormaßstab.
- Keine Kreuzreaktion mit anderen Serumproteinen wie IgM, IgE, IgA oder Transferrin
- Ligand: GammaBind G-Typ 2 ohne Albumin-bindende Region
- Liganden-Kopplungsmethode: Aktivierung von Zyanogenbromid
- Ligandendichte: ≈ 3 mg GammaBind G, Typ 2/ml Medium
- Anzahl der IgG-Bindungsstellen pro Ligand: 2
- Matrix: Agarose, 4 %
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Bindungsvermögen: >18 mg humanes IgG/ml, 6 mg Maus-IgG/ml
- pH-Stabilität: 3-9 (in Arbeit), 2-9 (kurzfristig)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sepharose Medium |
| Bindungsvermögen | >18 mg/ml humanes IgG, 6 mg/ml Maus-lgG |
| Ligandenkonzentration | ≈3 mg GammaBind G, Typ 2/ml entwässertes Gel |
| Partikelgröße | 45 bis 165 μm |
| pH | 3 bis 9 |
| Volumen (metrisch) | 250 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Proteinreinigung durch Affinitätskoppelung |
| Lagerungspuffer | PBS pH 7, 20 % Ethanol |
| Menge | 250 mL |