Learn More
Gamma-Terpinen, TRC
Artikelnummer. 30420402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420402 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420402 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1175035G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Terpinene
CAS 99-85-4
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C10 H16
Menge 5 g
Synonym 1,4-Cyclohexadiene','1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,4-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, Crithmene, Moslene, NSC 21448, gamma-Terpinene, γ-Terpinen, γ-Terpinene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1=CCC(=CC1)C
IUPAC-Name 1-Methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-dien
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Formelmasse 136.1252
Reinheit (%) >95