Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Retractable Ultra Fine Point Sharpie
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Blau
Schwarz
missing translation for 'unitSize'
250 Stück
Descripción
- Gammabestrahlt
- Chargenkontrolliert
- Gebrauchsfertig
- Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
- Geringeres Kontaminationsrisiko
- Vereinfacht die Konformität mit SOPs
- Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Especificaciones
Especificaciones
| Spitzenform | Ultrafine |
| Produkttyp | Cleanroom Marker |
| Farbe | Schwarz |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Sterilität | Steril |
| Material | Kunststoff |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | CoC; Bestrahlungszertifikat |
| Enthält | Retractable |
| Anzahl pro Karton | 250/Cs. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido