Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Retractable Ultra Fine Point Sharpie
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
- Gammabestrahlt
- Chargenkontrolliert
- Gebrauchsfertig
- Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
- Geringeres Kontaminationsrisiko
- Vereinfacht die Konformität mit SOPs
- Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Ultrafine |
| Produkttyp | Cleanroom Marker |
| Farbe | Blau |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Sterilität | Steril |
| Material | Kunststoff |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | CoC; Bestrahlungszertifikat |
| Enthält | Retractable |
| Anzahl pro Karton | 250/Cs. |
| Mehr anzeigen |