Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma Irradiated Absorbent Towel, 4 Ply
Artikelnummer. 18899816 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
13720 Pk.
490 Pk.
Packungsgröße:
13720 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18899816 490 Pk. -
18833617 13720 Pk. 13720 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18899816 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 770ST14_490PCS
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Higly Absorbent, Scrim Reinforced Sterile Towels.
  • Gamma Irradiated, nonwoven towels have a very high absorbency rate which allows for wiping jobs to be completed quickly
  • The product is made of multiple layers of high grade cellulose tissue with scrim reinforcing between the plies for added durability and good scrubbing action
  • Noted for being low linting and having good wipe dry properties
Spezifikation
Produkttyp Scrubber
Color-coded No
Grifftyp None
Sterilität Sterile
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Sterility
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wiping
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Menge 490 Pk.
Breite (angloamerikanisch) 18 in.