Learn More
gamma-Hexanolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474187 100 g 100 Gramm
11464187 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19642.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 695-06-7 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 695-06-7
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00005401
InChI-Schlüssel JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-caprolactone, gamma-hexalactone, 4-hexanolide, gamma-hexanolactone, 6-caprolactone, tonkalide, toukalide, 2 3h-furanone, 5-ethyldihydro, 4-ethyl-4-butanolide, 5-ethyldihydrofuran-2 3h-one
PubChem CID 12756
ChEBI CHEBI:85235
IUPAC-Name 5-Ethyloxolan-2-on
SMILES CCC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Hexanolactone
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.025
Siedepunkt 218°C to 219°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.439
Menge 100 g
Beilstein 107260
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 98%