Learn More
gamma-CEHC, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | gamma-CEHC |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H20O4/c1-9-10(2)14-11(8-12(9)16)4-6-15(3,19-14)7-5-13(17)18/h8,16H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18) |
| Formelmasse | 264.1362 |
| Reinheit (%) | >95% |