Learn More
WTW™ Galvanischer Sauerstoffsensor (DO) für WTW™ Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgerät
Diese membranbedeckten, galvanischen Sensoren für gelösten Sauerstoff sind wartungsarm, benötigen keine Polarisationszeit und gewährleisten genaue Testergebnisse für Wasser und wässrige Lösungen.
Marke: WTW™ 201548
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sensor für gelösten Sauerstoff mit integrierter Temperaturkompensation und Membranlecküberwachung
- Sowohl im Labor als auch im Außeneinsatz einsetzbar
- Zu den Merkmalen gehören eine schnelle Reaktionszeit (t99<60 s) und ein wartungsarmer Betrieb
- Einsatzgebiete sind u. a. Oberflächengewässer, Messungen in Kläranlagen, BSB-Richtungen
- Mit Elektrolyt gefüllt; lange Verweilzeit von bis zu 6 Monate
- Kalibriergefäß im Lieferumfang enthalten
- Für die Verwendung mit Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräten
- Mit 1.5 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfen und Elektrolyt
Spezifikation
15 m | |
Reinigungslösung für Kabel mit 15 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt | |
Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Galvanischer Sauerstoffsensor (DO) für WTW™ Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgerät > Kabellänge: 15 m; Wechsel der Membranköpfe: 3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur