Learn More
WTW™ Galvanischer Sauerstoffsensor (DO) für WTW™ Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10470632
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1,5 m
10 m
15 m
3 m
6 m
Enthält:
1.5 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfe und Elektrolyt
3 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfe und Elektrolyt
Reinigungslösung für Kabel mit 10 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt
Reinigungslösung für Kabel mit 15 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt
Reinigungslösung für Kabel mit 3 m Länge, Schleiffolie, 1 Ersatzmembrankopf und Elektrolyt
Reinigungslösung für Kabel mit 6 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10470632
Marke: WTW™ 201545
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese membranbedeckten, galvanischen Sensoren für gelösten Sauerstoff sind wartungsarm, benötigen keine Polarisationszeit und gewährleisten genaue Testergebnisse für Wasser und wässrige Lösungen.
  • Sensor für gelösten Sauerstoff mit integrierter Temperaturkompensation und Membranlecküberwachung
  • Sowohl im Labor als auch im Außeneinsatz einsetzbar
  • Zu den Merkmalen gehören eine schnelle Reaktionszeit (t99<60 s) und ein wartungsarmer Betrieb
  • Einsatzgebiete sind u. a. Oberflächengewässer, Messungen in Kläranlagen, BSB-Richtungen
  • Mit Elektrolyt gefüllt; lange Verweilzeit von bis zu 6 Monate
  • Kalibriergefäß im Lieferumfang enthalten
  • Für die Verwendung mit Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräten
  • Mit 1.5 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfen und Elektrolyt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) Kabel 3 m
Enthält 3 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfe und Elektrolyt
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte