Learn More
WTW™ Galvanischer Sauerstoffsensor (DO) für WTW™ Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgerät
Diese membranbedeckten, galvanischen Sensoren für gelösten Sauerstoff sind wartungsarm, benötigen keine Polarisationszeit und gewährleisten genaue Testergebnisse für Wasser und wässrige Lösungen.
Marke:  WTW™ 201547
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10235731
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sensor für gelösten Sauerstoff mit integrierter Temperaturkompensation und Membranlecküberwachung
  • Sowohl im Labor als auch im Außeneinsatz einsetzbar
  • Zu den Merkmalen gehören eine schnelle Reaktionszeit (t99<60 s) und ein wartungsarmer Betrieb
  • Einsatzgebiete sind u. a. Oberflächengewässer, Messungen in Kläranlagen, BSB-Richtungen
  • Mit Elektrolyt gefüllt; lange Verweilzeit von bis zu 6 Monate
  • Kalibriergefäß im Lieferumfang enthalten
  • Für die Verwendung mit Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräten
  • Mit 1.5 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfen und Elektrolyt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 m
Reinigungslösung für Kabel mit 10 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt
Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Galvanischer Sauerstoffsensor (DO) für WTW™ Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgerät > Kabellänge: 10 m