Learn More
WTW™ Galvanischer Sensor für gelösten Sauerstoff für WTW Leitfähigkeits- und Multiparametermessgeräte
Click to view available options
Modell:
CellOx 325
STIROx G
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der CellOx™ 325 ist ein Sensor für gelösten Sauerstoff mit integrierter Temperaturkompensation und Membranlecküberwachung, der sowohl im Labor als auch im Feld eingesetzt werden kann. Zu den Merkmalen gehören eine schnelle Reaktionszeit (t99<60 s) und ein wartungsarmer Betrieb. Zu den Einsatzgebieten gehören Oberflächengewässer, Messungen in Abwasseraufbereitungsanlagen, BSB-Richtwerte, aber auch industrielle und andere Anwendungen. Mit Elektrolyt gefüllt; lange Verweilzeit von bis zu 6 Monaten. Kalibriergefäß im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | StirrOx™ G selbstrührender Gelöstsauerstoff-Sensor |
| Länge (metrisch) Kabel | 20 m |
| Enthält | Reinigungslösung für Kabel mit 20 m L, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte |
| Modell | STIROx G |