Learn More
WTW™ Galvanischer Sensor für gelösten Sauerstoff für WTW Leitfähigkeits- und Multiparametermessgeräte
Artikelnummer. 10159511
Click to view available options
Modell:
CellOx 325
STIROx G
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10159511
Marke: WTW™ 201549
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bewährte konventionelle Sensoren für pH, ORP, ISE, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff sind in Sachen Messungen im Feld und im Labor unschlagbar
Der CellOx™ 325 ist ein Sensor für gelösten Sauerstoff mit integrierter Temperaturkompensation und Membranlecküberwachung, der sowohl im Labor als auch im Feld eingesetzt werden kann. Zu den Merkmalen gehören eine schnelle Reaktionszeit (t99<60 s) und ein wartungsarmer Betrieb. Zu den Einsatzgebieten gehören Oberflächengewässer, Messungen in Abwasseraufbereitungsanlagen, BSB-Richtwerte, aber auch industrielle und andere Anwendungen. Mit Elektrolyt gefüllt; lange Verweilzeit von bis zu 6 Monaten. Kalibriergefäß im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung CellOx™ 325-20
Länge (metrisch) Kabel 20 m
Enthält Reinigungslösung für Kabel mit 20 m L, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte
Modell CellOx 325