Learn More
GALNT3 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marke:  Abnova H00002591-T01.100uL
Artikelnummer. 16195301
  • 231.00 CHF / 100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
293T
GALNT3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
15.9
pCMV-GALNT3 full-length
100 μl
Human
Western Blot
BC056246
6.8
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-GALNT3 antibody (H00002591-B01) by western blotting
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GALNT3 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova > 100 μl