Learn More
Gallium-Standard für ICP, 1000 μg/ml in 2 % HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep PLGA2-2Y
Additional Details : CAS : 7440-55-3 Gewicht : 0.12688kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 125 ml |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ga | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemische Identifikatoren
7440-55-3 | |
69.723 | |
5360835 | |
gallium |
Ga | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:49631 | |
[Ga] |
Spezifikation
Galliumstandard | |
7440-55-3,7697-37-2,7732-18-5 | |
97.9 | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
gallium | |
5360835 | |
Assurance | |
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). | |
125 ml | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Matrix Konzentration Kat. Nein. 2 bis 5 % HNO3 1000 μg/ml PLGA2-2Y, -2X 10,000 PLGA2-3Y, -3X |
|
97.9 | |
Ga | |
[Ga] | |
69.723 | |
CHEBI:49631 | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
2 % HNO3 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Sicherheit und Handhabung
- 1000
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch