Learn More
Gallium(III)-sulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304298
Click to view available options
Menge:
0.2 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.20 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11304298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041538.SS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-22-5
Summenformel Ga2S3
Molekulargewicht (g/mol) 235.63
MDL-Nummer MFCD00016106
InChI-Schlüssel BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name digallium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium(III) sulfide
Schmelzpunkt 1255°C
Physikalische Form Pulver
Menge 0.2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen It dissolves in water slowly,which is easy to dissolve in concentrated alkaline to get gallate salts. It is also dissolves in HCL and nitric acid.
Formelmasse 235.63
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.77 g/mL